Documentos Principais
616923
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3P(C6H5)3I
Número CAS:
Peso molecular:
407.24
Número MDL:
pureza isotópica
98 atom % D
pf
186-188 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
chave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)