Key Documents
563560
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CF3SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
122-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
chave InChI
ZUTVRDMZQSHCID-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)