Documentos Principais
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
Sinônimo(s):
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BrO7
Número CAS:
Peso molecular:
339.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
Impurezas
≤2% calcium carbonate
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
chave InChI
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)