Documentos Principais
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)NCS
Número CAS:
Peso molecular:
221.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
202-209 °C (lit.)
densidade
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
chave InChI
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)