Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 627,00 R$ 470,25 |
Sobre este item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
217.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
R$ 470,25
Preço de tabelaR$ 627,00Poupe 25%Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
97%
mp
72-76 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 72-76 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp 151-155 °C (lit.) | mp 31-35 °C (lit.) |
| functional group fluoro, ketone, amine | functional group ketone, fluoro | functional group ketone | functional group bromo, fluoro, ketone |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?