Documentos Principais
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
pf
94-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
chave InChI
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)