Documentos Principais
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
pf
45-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Aplicação
Plasticizer
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)