Key Documents
454559
Sigma-Aldrich
1,4-Difluoroanthraquinone
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H6F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
228-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6F2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H
chave InChI
DTNCXQHDOJRTCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)