Documentos Principais
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxymethyloctadecylsilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
386.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
197 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)