Documentos Principais
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichloromethyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, L-Proline - chloral condensation product
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8Cl3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
244.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (AT)
atividade óptica
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
pf
108-112 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
chave InChI
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Aplicação
Valuable precursor to enantiomerically pure C- and N-protected α-alkyl prolines[1].
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)