Key Documents
417033
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-ethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
281.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
106-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1CC)C(=O)OCC
Descrição geral
Diethyl 4-ethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate is an organic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)