Documentos Principais
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
pf
110-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
chave InChI
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)