Documentos Principais
409901
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylnaphthalene
99%
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Beilstein:
2039377
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.605 (lit.)
pb
263 °C (lit.)
densidade
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2cccc(C)c2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)