Documentos Principais
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
Sinônimo(s):
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
250.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
224-226 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)