Documentos Principais
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
About This Item
Fórmula linear:
Na2ZrO3
Número CAS:
Peso molecular:
185.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
tamanho de partícula
−200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a