Documentos Principais
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
ZrSi2
Número CAS:
Peso molecular:
147.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr++].[Si-]#[Si-]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)