Documentos
384089
Sigma-Aldrich
Triphenyl(methanol-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)313COH
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
163-165 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/i19+1
chave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-QHPTYGIKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3