Key Documents
375055
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2,4-diisocyanatobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C6H3(NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.596 (lit.)
pb
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
chave InChI
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)