Documentos Principais
367419
Sigma-Aldrich
N-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-N-methylaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
321.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
pf
117-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
chave InChI
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)