Documentos Principais
344915
Sigma-Aldrich
Aluminum metaphosphate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
Al(PO3)3
Número CAS:
Peso molecular:
263.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
densidade
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
chave InChI
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)