Documentos Principais
342475
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.98%
Sinônimo(s):
Nickel disulfide
About This Item
Fórmula linear:
NiS2
Número CAS:
Peso molecular:
122.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.98%
cadeia de caracteres SMILES
S=[Ni]=S
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)