Documentos Principais
338915
Sigma-Aldrich
Morpholinosulfur trifluoride
Sinônimo(s):
Morph-DAST, Morpho-DAST
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8F3NOS
Número CAS:
Peso molecular:
175.17
Beilstein:
606224
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FS(F)(F)N1CCOCC1
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)