Documentos Principais
325937
Sigma-Aldrich
Terbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
Tb2(CO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
497.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)