Documentos Principais
290440
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
68-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-5(3-8(11)12)2-7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,5-Difluorophenylacetic acid is an important pharmaceutical intermediate.
Aplicação
3,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • N-[N-(3,5-difluorophenylacetyl)-L-alanyl]-L-phenylglycine tert-butyl ester
  • N-acylalanine
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)