Documentos Principais
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(SCN)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
224.19
Beilstein:
2124001
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
156-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)