Documentos Principais
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CHBr2
Número CAS:
Peso molecular:
267.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
p.e.
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)