Key Documents
239917
Butylamine
≥99%
Sinônimo(s):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
605269
Número CE:
Número MDL:
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
9.8 %
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−49 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
chave InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)