Documentos Principais
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
Sinônimo(s):
α-Propylphenethyl alcohol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16O
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)Cc1ccccc1
chave InChI
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)