Documentos Principais
190713
Decanenitrile
Sinônimo(s):
Caprinitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CN
Número CAS:
Peso molecular:
153.26
Beilstein:
1750910
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
chave InChI
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)