Documentos Principais
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
246-248 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1O
Embalagem
Packaged in poly bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)