Documentos Principais
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanone
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter[1].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)