Documentos Principais
10635
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
purum, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H6Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
412.30
Beilstein:
3582949
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Impurezas
≤3% water
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)