Merck
Oligos d'ADN et sondes de qPCR personnalisés
Regardez cette vidéo pour comprendre comment commander en ligne des oligos.
Les oligonucléotides sont la base de la recherche moderne en sciences de la vie, depuis les études génomiques fondamentales jusqu'au diagnostic de maladies en passant par les produits thérapeutiques. En plus de leur utilisation en tant qu'amorces de PCR standard ou à haut débit, les oligonucléotides sont employés en tant que sondes, dans les puces à ADN, la fixation, les tests d'immunostimulation, en NGS et dans le séquençage de Sanger (hors adaptateurs), dans les analyses antisens, et pour la détermination de structures par cristallographie aux rayons X.
En tant que fournisseur de produits à base d'oligos d'ADN pré-conçus et personnalisés pour le secteur des sciences de la vie au niveau mondial, et forts de plus de 35 ans d'expérience, nous possédons une technologie de pointe, proposons des prix compétitifs, et investissons en permanence dans nos opérations industrielles à l'échelle mondiale. Nous excellons dans les constructions complexes, avec une qualité et des performances garanties, grâce à notre compréhension globale de la bio-informatique, aux diverses chimies de synthèse et à des plateformes brevetées conçues en interne. Nous effectuons des contrôles de qualité réguliers par spectrométrie de masse du type MALDI-TOF et ionisation par électronébulisation (ESI) et par lecture de la densité optique en spectroscopie UV. Nous disposons aussi d'un robuste système de management de la qualité (QMS).
Regardez la vidéo pour comprendre comment commander en ligne des oligos.
ProduitDescription du produit 
Oligomères d'ADN en tubesOligos natifs et modifiés pour des applications comme la PCR, le séquençage et le clonageCommander
Oligo d'ADN sur plaquesFournis en plaques de 96 ou 384 puits, avec de nombreuses options de format.Commander
Oligos GMPLes oligos cGMP personnalisés, disponibles avec des spécifications sur mesure, sont des oligos commerciaux (matières premières) destinés au MDx et aux LDTDemander un devis
Oligos pour séquençage de dernière générationOligos adaptateurs sur mesure, universels et index (code-barres), adaptés aux principales plateformes de séquençageCommander
iScale Oligos™ (quantités dans la plage du mg et du g)Grandes quantités pour les projets in vivo, haut débit et commerciaux.Commander
Oligos longsLongueurs d'oligo d'ADN de 121 à 180 bases pour la construction de gène, le développement de micropuces et l'édition génomique CRISPR.Commander
Oligos Easy™Normalisés à 100 μM, à prix fixe.Commander
Amorces pures & simplesAmorces purifiées sur cartouche, à prix fixeCommander
Oligos WellREDPour utilisation sur le système d'analyse génétique CEQ/GeXP de Beckman Coulter.Commander
Amorces KiCqStart®Paires d'amorces pré-conçues pour quantifier l'expression d'un gène par RT-qPCR SYBR® Green I.Commander
Essais utilisant les sondes KiCqStart®Sondes pré-conçues pour quantifier l'expression d'un gène par RT-qPCRCommander
Puces de gènes amorces KiCqStart®Paires d'amorces pré-conçues organisées en groupes de gènes, comprenant des familles de gènes communesCommander
Sondes à double marquage, à extincteur interne ou à double extincteurSondes à hydrolyse linéaire utilisées dans les essais en présence d'une activité 5' nucléase avec des colorants rapporteurs 5' et des quenchers sur l'extrémité 3', en position interne (entre les bases 9 et 10) et sur l'extrémité 3', ou sondes MGB (Minor Groove Binder ou liant au sillon mineur) / EDQ (Eclipse Dark Quencher®) sur l'extrémité 3', respectivement.Commander
Balises moléculairesSondes d'hybridation structurées non dégradées lors de la réaction d'amplificationCommander
Sondes LightCycler®Sondes à double hybridation conçues pour une utilisation avec les instruments LightCycler® de Roche®Commander
CARACTÉRISTIQUES DES OLIGOS D'ADN ET SONDES DE QPCR PERSONNALISÉS ET PRÉ-CONÇUS STANDARDS
Caractéristiques
Échelle0,025 ; 0,05 ; 0,2 ; 1,0 ; 10 et 15 µmol
PurificationDessalage, cartouche, HPLC, PAGE
Longueur10–120 bases, synthèse de longs oligos jusqu'à 180 bases
SquelettePhosphodiester / phosphorothioate
Modifications courantesAmine, thiol, phosphorylation, espaceur PEG, 2'-OMe-ARN, biotine, etc.
Colorants fluorescents6-FAM™, TAMRA™, JOE™, TxRd (sulforhodamine 101-X), WellRED (D2, D3 et D4), HEX™, TET™, colorants du type cyanine
Colorants non fluorescentsBHQ1™, BHQ2™, dabcyl
Contrôle qualitéChaque oligo est vérifié par spectrométrie de masse, et par lecture de la densité optique en spectrométrie UV
DocumentationCertificat d'analyse incluant rendement, Tm (température de fusion), PM et μg/OD
FormatForme sèche ou en solution (normalisée)
ConditionnementTubes de 2-50 ml, plaques de microtitration
Oligos en plaques pour applications à haut débit (HTP)
Que votre application nécessite quelques oligos seulement ou plus de 100 000, nous pouvons vous fournir le format le mieux adapté à votre application, à votre système d'automatisation et à votre LIMS. Nos experts en oligos peuvent vous recommander la plaque correspondant à votre système.
Nous sommes spécialisés dans les systèmes de manipulation de liquides permettant de normaliser les concentrations d'oligonucléotides au sein d'une plage étroite. Notre investissement dans l'automatisation nous permet de livrer rapidement les produits spécifiés par nos clients, quelle que soit leur complexité. Des études de validation de l'expédition sont réalisées sur toutes les combinaisons de plaque et de film de scellage.
ADN iScale Oligos™
Les oligos iScale sont parfaits pour les projets de diagnostic in vivo à haut débit, qui nécessitent des quantités d'oligos d'ADN personnalisés de l'ordre du milligramme ou du gramme. Ces oligos d'ADN produits dans des laboratoires ultramodernes sont de grande pureté et de grande précision, et sont accompagnés par un système de management de la qualité (QMS) robuste et une documentation complète.
Oligos pour séquençage de dernière génération (NGSO) personnalisés
La plupart des principales plateformes de séquençage requièrent des séquences d'adaptateur d'index et universel personnalisées. Nos oligos de séquençage de dernière génération (NGSO) personnalisés sont fabriqués dans des conditions rigoureuses pour garantir une pureté adaptée et une faible contamination croisée, et ainsi répondre aux besoins de la recherche, du diagnostic moléculaire et des activités commerciales.
Amorces et sondes de qPCR préconçues
Amorces, puces à gène et sondes KiCqStart®
Nous proposons toute une famille d'amorces et de sondes préconçues pour l'analyse de l'expression génique. Les amorces KiCqStart® sont des amorces avec SYBR® Green I préconçues pour la RT-qPCR en une ou deux étapes. Pour respecter les lignes directrices MIQE, elles ont été développées à l'aide d'outils bio-informatiques sophistiqués et validées in silico pour éviter une amplification non ciblée. Disponibles pour diverses espèces et familles de gènes, les amorces de PCR, paires d'amorces et essais personnalisés peuvent être facilement recherchés et commandés en ligne.
Sondes de qPCR en temps réel
Nous proposons une grande sélection de chimies de sonde qui saura répondre aux besoins de vos analyses par RT-qPCR. Notre gamme complète de sondes comprend des sondes à double marquage, des balises moléculaires, des sondes LightCycler®, des sondes Scorpions® et des sondes contenant des Locked Nucleic Acids® (LNA®). Nos sondes se présentent sous une forme qui simplifie la planification de vos expérimentations.
Conception d'essais de PCR en temps réel
Services de conception d'amorces et de sondes OligoArchitect™
Nous avons le plaisir de vous proposer les services OligoArchitect™, pour répondre à tous vos besoins en matière de conception d'amorces et de sondes. OligoArchitect™ comprend à la fois notre outil de conception en ligne gratuit et notre service unique de consultation.
Découvrez nos outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure.
Ressources apparentées
  • Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
    Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
  • Outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure
    Découvrez les outils que nous proposons pour la conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR, notamment nos solutions OligoArchitect™ pour la conception d'amorces et de sondes, et OligoEvaluator™ pour le calcul des séquences d'oligonucléotides.
  • Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
    Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
  • Commandes permanentes d'oligos personnalisés
    Nous avons le plaisir de vous proposer un système de suivi pour vos commandes permanentes d'oligos personnalisés. Notre système de suivi vous permet de gérer facilement vos dépenses par rapport à une commande permanente. Enregistrez simplement votre numéro de commande permanente pour bénéficier de ce suivi GRATUIT.
  • Programme de paiement RapidRED™
    Ce programme de paiement vous permet de réduire les tâches administratives au minimum et de simplifier votre processus de commande en ligne par une transaction d'achat unique permettant de définir et de déposer de l'argent sur votre compte de paiement.