HPLC de petites molécules
Analyse de petites molécules
Une petite molécule est un composé de faible masse moléculaire, généralement inférieure à 900 daltons. Il s'agit par exemple d'acides aminés, de lipides, de sucres, d'acides gras ou d'alcaloïdes.
Parmi les différentes méthodes disponibles pour séparer les petites molécules, on compte la chromatographie liquide haute performance (HPLC), la chromatographie en phase liquide (CPL ou LC), la chromatographie en phase gazeuse (CPG ou GC), la chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC) et l'électrophorèse capillaire (CE). Une fois séparés, les composés peuvent être identifiés par exemple par spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) ou spectrométrie de masse (MS). La chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) est devenue au cours des dernières années une technique essentielle dans l'identification des petites molécules.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors d'une analyse de petites molécules par chromatographie liquide haute performance (HPLC), UHPLC ou LC-MS, il faut avant tout choisir les conditions les plus adaptées en termes de phase stationnaire et de phase mobile. La chimie de l'analyte est un paramètre essentiel lors du choix de la chimie de colonne la plus pertinente. D'autres aspects, tels que la vitesse d'analyse, la matrice des échantillons et le nombre de composés permettent de définir le matériau de base le plus approprié pour la phase stationnaire.
Catégories à la une
Améliorez la filtration : supports filtres en verre, en acier inoxydable ou en plastique pour les liquides et les gaz. Pour seringue, en ligne, sous vide ou sous pression, de nombreux choix s'offrent à vous.
Réalisez des séparations précises grâce à notre vaste collection de colonnes dédiées à la HPLC. Gagnez en rétention, en résolution et en sélectivité. Commandez dès maintenant.
Optimisez vos prélèvements avec les seringues Hamilton, SGE et VICI® Precision Sampling, en version standard ou de qualité supérieure. Faites votre choix en fonction de l'application, de la compatibilité et de vos préférences.
La verrerie de chimie Aldrich® offre une gamme complète de béchers, fioles, flacons, tubes, récipients de réaction, colonnes de chromatographie et services de soufflage de verre à façon.
Analyse HPLC de petites molécules
L'analyse des petites molécules par HPLC se fait le plus souvent selon un mode de séparation en phase inverse. Pour la séparation de composés polaires, on utilise également la chromatographie hydrophile (HILIC) et la chromatographie en phase normale, la méthode HILIC étant l'option privilégiée. Il est aussi possible de séparer les composés ioniques par séparation à échange d'ions, et les anions ou cations inorganiques par chromatographie d'échange d'ions (ou chromatographie ionique).
En guise de phase stationnaire, la colonne de HPLC est remplie de particules de silice entièrement poreuses, de particules de silice poreuses en surface uniquement, de particules polymères, ou est constituée d'une tige de silice monolithique. On peut également employer de l'oxyde d'alumine, des particules de zircone ou des particules de carbone. Le matériau constituant la phase stationnaire lors de la séparation de petites molécules a généralement une dimension de pores de l'ordre de 60 Å à 160 Å. En HPLC, la granulométrie de la phase stationnaire est typiquement comprise entre 3 µm et 5 µm ; en UHPLC, la granulométrie est plus faible, en général inférieure ou égale à 2 µm. La phase stationnaire peut être modifiée pour conférer différentes sélectivités à la colonne. La chimie de colonne la plus courante en chromatographie en phase inverse (RP) est la chaîne alkyle en C18. Toutefois d'autres modifications, telles que les chaînes en C30 et C8, les groupements phényle et pentafluorophényle, et une vaste gamme de modifications plus polaires, de même que des modifications conférant des propriétés d'échange d'ions ou des propriétés chirales, permettent de séparer quasiment tous les composés solubles dans un liquide. La phase mobile en RP-HPLC est généralement constituée d'un tampon aqueux ou d'eau, et de solvants organiques miscibles à l'eau du type acétonitrile ou méthanol.
Préparation d'échantillons pour HPLC
Les échantillons complexes ou à matrice chargée tels que les aliments, les boissons, les cosmétiques, les échantillons biologiques et les formulations pharmaceutiques à matrice complexe (comme les crèmes ou les sirops) nécessitent des protocoles de préparation d'échantillons efficaces, afin d'éliminer les constituants indésirables et d'extraire sélectivement l'analyte recherché. Cela est essentiel si la phase stationnaire a une très faible granulométrie, comme c'est le cas en UHPLC, où les particules ont une taille inférieure ou égale à 2 µm. Les méthodes de préparation d'échantillons couramment employées sont l'extraction liquide-liquide, l'extraction en phase solide (SPE) et, pour les échantillons biologiques, la précipitation des protéines en plus de la filtration. Outre l'élution sélective du composé cible et la pré-concentration, la préparation des échantillons a pour objectif principal de protéger la phase stationnaire de HPLC contre les colmatages dus à la matrice des échantillons. Les colonnes de HPLC à base de silice monolithique sont relativement tolérantes aux matrices et requièrent un niveau de préparation des échantillons bien moindre que les colonnes remplies de particules.
Dérivatisation
Une dérivatisation est nécessaire pour certaines molécules, que ce soit avant (pré-colonne) ou après (post-colonne) la séparation par HPLC. La dérivatisation transforme les molécules en leurs dérivés ; cela permet d'améliorer la sensibilité ou la rétention chromatographique en HPLC. La dérivatisation nécessite des réactifs chimiques, aux propriétés physiques et chimiques particulières.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
- Review the effects of efficiency (plate number), retention, and selectivity factors on HPLC resolution. See how factors relate to particle and column characteristics via the HPLC resolution equation.
- Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
- LC-MS sensitivity optimization tips minimize contaminations, enhancing detection limits and spectrum clarity for accurate analysis.
- This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
- Afficher tout (164)
Protocoles apparentés
- Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
- Review the effects of efficiency (plate number), retention, and selectivity factors on HPLC resolution. See how factors relate to particle and column characteristics via the HPLC resolution equation.
- Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
- LC-MS sensitivity optimization tips minimize contaminations, enhancing detection limits and spectrum clarity for accurate analysis.
- This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
- Afficher tout (87)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com