Merck
AccueilÉlectrophorèse sur gelPrésentation de l'électrophorèse SDS-PAGE (séparation des protéines selon leur taille)
Présentation de l'électrophorèse SDS-PAGE (séparation des protéines selon leur taille)
Les gels de polyacrylamide sont formés par la réaction d'un acrylamide et d'un bis-acrylamide (N,N'-méthylènebisacrylamide) qui donne une matrice de gel hautement réticulée. Le gel se comporte comme un tamis à travers lequel les protéines se déplacent sous l'effet d'un champ électrique. Puisque les protéines possèdent une charge globale positive ou négative, une molécule protéique peut se déplacer vers le point isoélectrique où elle n'a aucune charge nette. En dénaturant les protéines et en leur conférant une charge négative uniforme, il est possible de les séparer en fonction de leur taille à mesure qu'elles migrent vers l'électrode positive.
Électrophorèse SDS-PAGE d'échantillons de protéines avec le marqueur protéique ColorBurst™
Figure 1.Électrophorèse SDS-PAGE d'échantillons de protéines avec le marqueur protéique ColorBurst™ (C1992)
Protocole
Matériel et réactifs nécessaires
  • Cuve d'électrophorèse verticale avec alimentation électrique, plaques de verre, séparateurs et peignes
Réactifs nécessairesComposants du réactif
Réf. produit
Solution d'acrylamide/bis-acrylamide Acrylamide 29,2 g
Bis-acrylamide 0,8 g
01696
M7279  
 Tampons de coulage de gel
Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (pour la préparation du gel de séparation) :
Dissoudre 18,15 g de base Tris dans 80 ml d'eau distillée.
Ajuster le pH à 8,8 avec du HCl 6 N.
Compléter avec de l'eau distillée jusqu'à un volume final de 100 ml.
Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (pour la préparation du gel de concentration) :
Dissoudre 6 g de base Tris dans 80 ml d'eau distillée.
Ajuster le pH à 6,8 avec du HCl 6 N.
Compléter avec de l'eau distillée jusqu'à un volume final de 100 ml.
93362
 Tampon de charge selon Laemmli concentré 2 ×Bleu de bromophénol 0,004 %
2-mercaptoéthanol 10 %
Glycérol 20 %
SDS 4 %
Tris-HCl 0,125 M
B5525
M3148
G5516
L3771
93362
Tampon de migration concentré 10 ×Tris-HCl 25 mM
Glycine 200 mM
SDS 0,1 % (p/v)
93362
G8898
L3771
SDS à 10 %  SDSL3771
Persulfate d'ammonium à 10 %  Persulfate d'ammoniumA3678
TEMED  TEMEDT9281
REMARQUE : L'acrylamide et le bis-acrylamide sont neurotoxiques. Toutes les opérations doivent être réalisées avec des gants non poudrés.
Préparation du gel
  • Nettoyer les plaques de verre et les séparateurs de l'unité de coulage à l'eau désionisée et à l'éthanol.
  • Assembler les plaques et les séparateurs sur une surface plane et stable.
  • Préparer la solution de gel de séparation en utilisant les volumes suivants (pour 10 ml), selon le pourcentage de gel requis.
% de gelEau (ml)Acrylamide à 30 % (ml)Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (ml)SDS à 10 % (µl)APS à 10 % (µl)TEMED* (µl)
8 %4,62,62,610010010
10 %3,83,42,610010010
12 %3,24,02,610010010
15 %2,25,02,610010010
* Le TEMED doit être ajouté en dernier
  • Verser la solution de gel entre les plaques assemblées avec les séparateurs. Pour que la surface du gel de séparation reste bien lisse et horizontale, la recouvrir d'eau ou d'isopropanol (I9516).
  • Laisser le gel se solidifier à température ambiante pendant 20 à 30 minutes.
  • Préparer la solution de gel de concentration en utilisant les volumes suivants (pour 10 ml).
% de gelEau (ml)Acrylamide à 30 % (ml)Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (ml)SDS à 10 % (µl)APS à 10 % (µl)TEMED* (µl)
5 %5,86
1,34
2,610010010
* Le TEMED doit être ajouté en dernier
  • Jeter l'eau ou l'isopropanol couvrant le gel de séparation.
  • Ajouter la solution de gel de concentration à 5 % jusqu'à débordement. Insérer immédiatement le peigne en veillant à ne pas piéger de bulles d'air dans le gel ou à proximité des puits.
  • Laisser le gel se solidifier à température ambiante pendant 20 à 30 minutes.
Préparation des échantillons
  • À un volume d'échantillon de protéines (lysat cellulaire ou tissulaire) donné, ajouter le même volume de tampon de charge.
  • Porter le mélange à ébullition à 95 °C pendant 5 minutes. Centrifuger à 16 000 × g pendant 5 minutes.
  • Ces échantillons peuvent être conservés à -20 °C ou utilisés en électrophorèse sur gel.
Coloration du gel
Coloration au bleu de Coomassie : La coloration des gels de protéines au bleu brillant de Coomassie R-250 est une technique courante pour la visualisation des protéines séparées par SDS-PAGE. Elle est très sensible et adaptée à une conservation des gels à long terme.
Réactifs nécessaires
Protocole
  • Après l'électrophorèse, placer le gel dans un plateau en plastique contenant la solution de fixation pour gel. Placer le plateau sur un agitateur basculant et fixer les protéines pendant 2 heures.
  • Éliminer la solution de fixation pour gel et ajouter la solution de Coomassie.  Placer le plateau sur un agitateur basculant et colorer le gel pendant 2 à 4 heures.
  • Après l'étape de coloration, laver le gel plusieurs fois à l'eau distillée afin d'éliminer le surplus de colorant.
  • Ajouter la solution de décoloration. Placer le plateau sur un agitateur basculant et décolorer le gel pendant environ 4 heures jusqu'à l'apparition de bandes bleu clair sur fond clair.
  • Les gels décolorés peuvent être conservés dans la solution de conservation de gel et photographiés selon les besoins.
Coloration au nitrate d'argent
Nous proposons un kit de détection des protéines ultrasensible par coloration au nitrate d'argent, adapté aux gels de SDS-PAGE. Les réactifs suivants sont également nécessaires :
  • Solution de fixation
         Éthanol (E7023) 50 ml
         Acide acétique 10 ml
         Eau 40 ml
  • Solution d'éthanol à 30 % (E7023)
Protocole
  • Après la séparation électrophorétique, plonger le gel dans la solution de fixation pendant 40 minutes. Une immersion d'une nuit dans le fixateur donnera un fond plus clair.
  • Éliminer la solution de fixation et laver le gel avec la solution d'éthanol à 30 % pendant 10 minutes, puis à l'eau ultra pure pendant 10 minutes.
  • Transvaser l'eau et incuber le gel dans la solution de sensibilisation pendant 10 minutes.
  • Retirer la solution de sensibilisation et laver le gel deux fois à l'eau, pendant 10 minutes à chaque fois.
  • Transvaser l'eau et plonger le gel dans la solution de nitrate d'argent pendant 10 minutes.
  • Transvaser la solution de nitrate d'argent et laver le gel à l'eau pendant 1,5 minute.
  • Jeter l'eau et plonger le gel dans la solution de révélation pendant 3 à 7 minutes.
  • Ajouter 5 ml de solution d'arrêt à la solution de révélation et incuber pendant 5 minutes. Éliminer le mélange solution de révélation/solution d'arrêt et laver le gel à l'eau ultra pure pendant 15 minutes.
  • Le gel peut être photographié ; il peut également être conservé dans de l'eau ultra pure fraîche.
Pour une double coloration, colorer le gel au CBB R-250, puis au nitrate d'argent conformément au protocole décrit ci-dessus.
Colorants fluorescents : Nous proposons des colorants SYPRO et Lucy fluorescents pour l'électrophorèse des protéines. Les gels peuvent être plongés dans le colorant fluorescent dans l'obscurité ; le gel peut également être mélangé au tampon de cathode pendant l'électrophorèse.
Le protocole de coloration dépend du colorant utilisé :
Coloration réversible du gel
Les colorants réversibles permettent de réaliser un western blotting des protéines après SDS-PAGE.
Coloration R-PROB : R-PROB est un colorant spécial qui permet de détecter les protéines présentes sur des gels PAGE et des membranes de western blotting.
Réactifs nécessaires :
Protocole
  • Après l'électrophorèse, plonger les gels dans la solution de fixation pendant 20 minutes. Répéter cette étape deux fois.
  • Rincer le gel deux fois à l'eau, pendant 30 minutes à chaque fois.
  • Incuber le gel dans la solution de coloration pendant 20 à 40 minutes sous agitation modérée.
  • Éliminer le surplus de colorant par lavage à l'acide acétique à 10 %.
  • Pour la décoloration, laver le gel à l'EDTA, puis le laver deux fois à l'eau ou avec la solution de fixation, pendant 15 minutes à chaque fois.
Coloration au cuivre : Pour confirmer la migration et la séparation des protéines, le gel peut être coloré avec un colorant réversible comme le dichlorure de cuivre (CuCl2).
Réactifs nécessaires
  • Solution de CuCl2 0,3 M
  • Solution de Tris 0,25 M et d'EDTA 0,25 M
Protocole
  • Après l'électrophorèse, rincer les gels à l'eau distillée pendant 30 minutes maximum.
  • Plonger le gel dans la solution de CuCl2 0,3 M pendant 10 minutes.
  • Rincer à l'eau désionisée.
  • Les protéines forment des zones claires sur un fond bleu.
  • Pour une décoloration complète du gel en vue d'un western blotting, laver plusieurs fois les gels colorés dans la solution de Tris 0,25 M et d'EDTA 0,25 M (pH 9).
  • Transférer le gel décoloré dans le tampon de transfert avant de procéder à la mise en place du transfert.
Système de transfert sur membrane et d'électrophorèse verticale
Figure 2.Système de transfert sur membrane et d'électrophorèse verticale
Si un transfert des protéines doit être réalisé après l'électrophorèse, suivre le protocole décrit ici.
Produits
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Référence
1.
Sambrook J, Fritsch T, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.