Optimisation de l'administration de vos médicaments sous forme solide
Qu'il s'agisse d'une libération prolongée ou d'une désintégration orale, d'une forme solide orale ou de poudres sèches à inhaler, nos excipients aux particules optimisées ont été spécialement développés pour offrir d'excellentes performances lors de l'administration des médicaments solides, en ciblant plusieurs voies d'administration et différentes cinétiques de libération. Ils comprennent les produits suivants :
- Options permettant de modifier la cinétique de libération, telles que les comprimés orodispersibles et les formulations orales solides à libération prolongée
- Excipients spécialisés pour différentes voies d'administration, y compris l'inhalation de poudre sèche
Tous ces produits bénéficient du programme Emprove® avec une documentation complète pour accélérer votre mise sur le marché. Lorsque cela s'applique, ils sont conformes aux principales pharmacopées.
Découvrez comment améliorer votre productivité et vos performances.
Formulations de doses solides à libération prolongée
Administration prolongée et fiable de médicaments sur de longues périodes de libération grâce à notre excipient fonctionnel à base d'alcool polyvinylique (PVA) pour accroître l'efficacité et la biodisponibilité tout en réduisant les effets secondaires et le risque de libération massive.
Un vecteur de synthèse haute performance
Notre option de vecteur polyvalent pour vos formulations pour inhalateur à poudre sèche (DPI, "dry powder inhaler"), fabriquée à partir de mannitol et conçue pour améliorer les caractéristiques d'écoulement et de libération des API au sein des médicaments administrés sous forme de poudres sèches à inhaler.
Excipient directement compressible pour ODT
Produisez des comprimés à action rapide de qualité supérieure avec une rentabilité encore jamais vue. Comprimés robustes, désintégration rapide, excellente sensation en bouche, combinés à des performances supérieures en compression directe et en fabrication continue.
Masquer l'arrière-goût amer pour obtenir une pilule plus douce à avaler
Un goût agréable peut faire toute la différence pour l'observance du patient et, par conséquent, le bénéfice thérapeutique du médicament. Nos édulcorants de haute intensité que sont le néotame, le sucralose micronisé et le sucralose granulaire masquent facilement l'arrière-goût amer et les notes médicales désagréables.
Documentation produit apparentée
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Parteck® SRP 80 White Paper: New Opportunities for Oral Sustained Release Formulations with Polyvinyl Alcohol
This white paper describes the use of PVA-based Parteck® SRP 80, a functional excipient specifically developed for matrix-based sustained release oral solid dose formulations.
- Parteck® SRP 80 Brochure: Take Control of Sustained Drug Release
Achieve consistent API release. Reduce risk of dose dumping.
- Parteck® M DPI Brochure: Take a Deep Breath
Enhance API delivery to the lungs.
- Parteck® M DPI White Paper: Considerations for Dosing Accuracy in a New Carrier for Dry Powder Inhalation
Inhalation drug delivery methods are attractive, noninvasive routes when rapid onset of action, minimal side effects and excellent bioavailability are desired.
- Parteck® ODT White Paper: How to select the Optimal ODT Excipient System
This white paper explores several factors to be considered when evaluating and selecting an ODT excipient system suitable for direct compression.
- Parteck® ODT Brochure: Right Here – Right Now
Combining rapid disintegration with exceptional strength for your ODT formulation.
- Sweeteners Brochure: Two Ways to Ace the Taste Test
Achieve stable formulations and clean, sugar-like taste with our high-intensity sweeteners.
- Article: Active Pharmaceutical Ingredient (API) Stability in Solid Dose Formulation
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
Webinaires apparentés
Ce webinaire présente le PVA, un polymère synthétisé à 100 %, qui permet de créer des formulations de matrices à libération prolongée optimisées.
Ce webinaire explore la manière dont le choix des excipients peut améliorer la stabilité du principe actif dans la formulation des médicaments sous forme solide.
Nous présentons notre nouvelle boîte à outils constituée de deux édulcorants de haute performance et nous concentrons sur les aspects de la stabilité, de la sécurité, de l'application dans diverses formes galéniques et de la perception du marché.