Instruments d'imagerie cellulaire
Les instruments d'imagerie cellulaire peuvent être utilisés pour évaluer, mesurer et analyser l'état des cellules et des cultures cellulaires dans une variété de workflows. Les système d'imagerie cellulaires numériques utilisent des algorithmes pour fournir des mesures objectives de l'état des cellules et des cultures cellulaires, éliminant ainsi les biais de l'utilisateur et rationalisant les procédures pour une plus grande cohérence. Les systèmes d'imagerie des cellules vivantes permettent d'étudier les cellules vivantes à l'aide de la microscopie time-lapse, ce qui permet d'obtenir des informations essentielles sur la fonction cellulaire et des données multiparamétriques pour la recherche fondamentale et la découverte de médicaments. Nous proposons des solutions économiques pour augmenter la capacité de votre laboratoire en matière d'imagerie cellulaire numérique et d'imagerie des cellules vivantes.
Produits
Système d'imagerie cellulaire numérique Millicell® DCI
Surveillez vos cultures cellulaires en toute facilité avec le système d'imagerie cellulaire numérique Millicell® DCI. De la confluence au comptage des cellules et à la morphologie, le Millicell® DCI automatise les mesures de culture cellulaire pour une mise en culture plus rapide et plus homogène. Cet instrument convient parfaitement aux scientifiques et aux techniciens de laboratoire chargés de la croissance et de la maintenance des cultures cellulaires pour la recherche fondamentale, la découverte de médicaments et les applications des bioprocédés.
- Mesures objectives
- Détermination de la confluence
- Estimation du nombre de cellules
- Hémocytomètre ou mesure dans le récipient de culture
- Cultures de cellules adhérentes, de sphéroïdes et d'organoïdes
- Service basé dans le cloud en option pour le stockage et l'archivage des données, et l'analyse des tendances de croissance.
Système d'imagerie de cellules vivantes CellASIC® ONIX2
Transformez votre microscope en un système d'imagerie des cellules vivantes avec le système CellASIC® ONIX2. Ce système d'analyse microfluidique utilise des plaques microfluidiques de haute qualité, optiquement transparentes, et un logiciel intuitif pour s'intégrer à une large gamme de microscopes inversés afin de permettre l'observation continue et à fort grossissement de cellules vivantes qui réagissent à leur environnement en temps réel.
- Imagerie de la cellule vivante dynamique
- Compatible avec tout type de microscope inversé
- Faible encombrement
- Utilisation conviviale
- Contrôle automatique des débits, des changements de gaz et de température, des gradients stationnaires, des ajouts de nutriments/médicaments et des changements de milieux.
- Les plaques microfluidiques optiquement transparentes permettent de réaliser une imagerie des cellules vivantes pour de nombreuses applications
Documentation produit apparentée
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.