Principaux documents
V900838
Sigma-Aldrich
Solution saline tamponnée au Tris
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
Synonyme(s) :
TBS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
solution
Concentration
10 ×
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable