Principaux documents
V900826
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Acétate de palladium(II), Pd(OAc)2
About This Item
Formule linéaire :
Pd(OCOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.51
Beilstein:
6086766
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Pf
216.3-223.7 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinyue Ding et al.
Nature communications, 5, 5474-5474 (2014-11-19)
Non-aromatic nitrogen- and oxygen-containing heterocycles such as piperidines and pyrans are prevalent components of natural products and pharmaceutical drugs. Although it has been a workhorse as a synthetic method for assembling unsaturated sp(2)-hybridized substrates, transition metal-catalysed cross-coupling chemistry is traditionally