V900762
9,10-Phenanthrenequinone
Vetec™, reagent grade, 94%
Synonyme(s) :
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
94%
Pf
209-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Clé InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
465.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
241 °C - closed cup