V900751
Pentafluorophenol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
pb
143 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup