V900740
4-Aminosalicylic acid
99%, Vetec™
Synonyme(s) :
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Nom du produit
4-Aminosalicylic acid, Vetec™, reagent grade, 99%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
135-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable