V900685
3-Aminobutanoic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
(±)-3-Aminobutyric acid, DL-3-Aminobutyric acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
Forme
powder or chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
189 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable