V900683
Citral
Vetec™, reagent grade, 94%
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 200 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
94%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup