V900675
Tropic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable