Documents
V900650
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.10
Numéro Beilstein :
1935273
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
15-17 °C (lit.)
Densité
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Clé InChI
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup