Principaux documents
V900644
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Beilstein:
103390
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4804 (lit.)
pb
199-202 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
Clé InChI
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Hongxia Cui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(10), 3395-3403 (2015-09-10)
The study was carried out to investigate the mechanism of the ion-pair strategy in modulating zaltoprofen (ZAL) skin permeability. Seven organic amines were chosen as counter ions and the formation of ion pairs was confirmed by Fourier transform infrared and