Principaux documents
V900638
Sigma-Aldrich
3-Chloroanisole
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Beilstein:
2041497
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
193 °C (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup