V900627
D-Aspartic acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable