V900618
4-Hydroxyphenylacetic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable